Learn More
Iron(II) sulfate heptahydrate, 99.5%, for analysis
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iron(II) sulfate heptahydrate |
| Punto di fusione | 64.0°C |
| Colore | Blue to Green |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 5 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Intervallo percentuale saggio | 99.5% |
| Formula lineare | FeSO4·7H2O |
| Fieser | 01,393; 04,237; 05,308 |
| Indice di Merck | 15,4084 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Iron(II) sulfate heptahydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Iron(II) sulfate heptahydrate