Specifications
| Materiale o nome chimico | Iron(II) sulfate heptahydrate |
| Punto di fusione | 64.0°C |
| Colore | Blue or Blue-Green or Green |
| Forma fisica | Crystals |
| Quantità | 5 g |
| Imballaggio | Glass Bottle |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula lineare | FeSO4·7H2O |
| Fieser | 01,393; 04,237; 05,308 |
| Indice di Merck | 15,4084 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Iron(II) sulfate heptahydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.