Learn More
Iron(II) sulfate heptahydrate, 99+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10628144 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
3 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
3kg
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10628144 100 g Flacone in plastica 100g
10107900 5 g Glass Bottle 5g
10702412 500 g Flacone in plastica 500g
10311071 3 kg Flacone in plastica 3kg
11994251 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10628144 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423731000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7782-63-0 | FeH14O11S | 278.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-63-0
Formula molecolare FeH14O11S
Molecular Weight (g/mol) 278.01
Numero MDL MFCD00149719
InChI Key SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(II) sulfate heptahydrate
Punto di fusione 64.0°C
Colore Blue or Blue-Green or Green
Forma fisica Crystals
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare FeSO4·7H2O
Fieser 01,393; 04,237; 05,308
Indice di Merck 15,4084
Informazioni di solubilità Solubility in water: 25.6 g/100mL (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
IUPAC Name λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate
Peso formulazione 278.01
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone..