Learn More
Iron(II) Sulfate Heptahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10467830 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10467830 250 g 250g
10626072 500 g 500g
10161570 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10467830 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer I/1157/50
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Lägg i varukorgen
Edge
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Kemiska identifierare
CAS 7782-63-0
Formula molecolare FeH14O11S
Molecular Weight (g/mol) 278.01
Numero MDL MFCD00149719
InChI Key SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Punto di fusione 64°C
Colore Blue-Green
pH 3 to 4
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
IUPAC Name λ²-iron(2+) heptahydrate sulfate
Peso formulazione 278.01g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Pressione del vapore 14.6mmHg at 25°C
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Signalord
  • Attenzione
Riskkategorier
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Faroangivelser
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Skyddsangivelse
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron (II) Sulfate heptahydrate, Ferroussulfate
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.