Learn More
Iron(II) sulfate heptahydrate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5-104.5% (manganometric), Solstice
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15611140
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
250g
25kg
500g
5kg
pezzi 4
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15611140 1 kg 1kg
15631140 250 g 250g
15661140 500 g 500g
15621140 2.5 kg 2.50kg
15671140 5 kg 5kg
15681140 6 x 1 kg pezzi 6
15651140 4 x 5 kg pezzi 4
15641140 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 15611140 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 123541KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.00€
    45.12€ / 1kg
    Risparmia 3.88€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.5-104.5% (manganometric)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-63-0
Formula molecolare FeH14O11S
Molecular Weight (g/mol) 278.01
Numero MDL MFCD00149719
InChI Key SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate
PubChem CID 62662
ChEBI CHEBI:75836
IUPAC Name iron(2+);sulfate;heptahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(Ii) Sulfate Heptahydrate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantità 1 kg
Formula lineare FeSO4 · 7H2O
Peso formulazione 278.01g/mol
Percent Purity 99.5 to 104.5% (manganometric)
Grado puriss.
Imballaggio Flacone in plastica
Pressione del vapore 14.6mmHg (25°C)
Densità 1.898g/mL at 25°C
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(II) sulfate heptahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(II) sulfate-7-hydrate