Specifica
| Punto di fusione | 64°C |
| CAS | 7782-63-0 |
| Colore | Blue-Green |
| pH | 3 to 4 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 2 kg |
| Formula molecolare | FeH14O11S |
| Numero MDL | MFCD00149719 |
| Sinonimo | iron ii sulfate heptahydrate, ferrous sulfate heptahydrate, presfersul, melanterite mineral, iron sulfate heptahydrate, iron 2+ sulfate heptahydrate, fesofor, fesotyme, haemofort, ironate |
| InChI Key | SURQXAFEQWPFPV-UHFFFAOYSA-L |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Iron(II) sulfate heptahydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: Iron (II) Sulfate heptahydrate, Ferroussulfate