Learn More
Iron(II) Sulfide, 99.9%, For Trace Metals Basis, Honeywell™
Codice prodotto. 15604170 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15604170 10 g Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15604170 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 34316110G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(II) sulfide
CAS 1317-37-9
Quantità 10 g
Formula molecolare FeS
Numero MDL MFCD00011013
Numero UN NONH for all modes of transport
Sinonimo ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
InChI Key GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S--].[Fe++]
IUPAC Name sulfanylideneiron
Molecular Weight (g/mol) 87.91
PubChem CID 14828
Peso formulazione 87.91g/mol
Percent Purity 99.9% (trace metals basis)
Imballaggio Glass Bottle
Aspetto Solid
Densità 4.84g/mL at 25°C