Learn More
Iron(II) sulfide, fused sticks
Codice prodotto. 10206580 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10206580 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10206580 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 233300010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1317-37-9 | FeS | 87.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(II) sulfide
Punto di fusione 1195.0°C
Nota nome c.p., 60-67% Fe
CAS 1317-37-9
Colore Black-Gray
Forma fisica Sticks
Quantità 1 kg
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 4.84
Densità 4.8400g/mL
Formula molecolare FeS
Formula lineare FeS
Numero MDL MFCD00011013
Indice di Merck 15, 4085
Sinonimo ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
Informazioni di solubilità Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in acids with the evolution of h2s
InChI Key GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S--].[Fe++]
IUPAC Name sulfanylideneiron
Molecular Weight (g/mol) 87.91
PubChem CID 14828
Peso formulazione 87.92
Percent Purity ∼25% (S)