Learn More
Iron(II) Sulfide, Technical grade, Honeywell™ Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
250g
Descrizione
- Chemicals that do not have an established standard set for quality and impurity levels or for products where the purity is <90%
- Variation in color and physical form is possible
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iron(Ii) Sulfide |
| Punto di fusione | >1190°C |
| CAS | 1317-37-9 |
| Colore | Brown |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 250 g |
| Formula molecolare | FeS |
| Numero MDL | MFCD00011013 |
| Numero UN | NONH for all modes of transport |
| Sinonimo | ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide |
| Vedi altri risultati |