Learn More
Iron(II) Sulfide, Technical, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10060210 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10060210 1 kg Recipiente per polveri in plastica 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10060210 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore I/1170/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 1195°C
CAS 1317-37-9
Colore Gray
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Formula molecolare FeS
Numero MDL MFCD00011013
Sinonimo ferrous sulfide, iron ii sulfide, iron sulfide, troilite, iron sulfuret, iron sulphide, iron monosulfide, iron protosulfide, ferrous monosulfide
InChI Key GNVXPFBEZCSHQZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S--].[Fe++]
IUPAC Name λ²-iron(2+) sulfanediide
Molecular Weight (g/mol) 87.91
PubChem CID 14828
Peso formulazione 87.92g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica