Learn More
Iron(III) 1,1,1-trifluoro 2,4-pentanedionate
Codice prodotto. 11323668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11323668 5 g 5g
11313668 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11323668 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039265.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 14526-22-8 | C15H12F9FeO6 | 515.09 g/mol
It is used as an intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14526-22-8
Formula molecolare C15H12F9FeO6
Molecular Weight (g/mol) 515.09
Numero MDL MFCD00017760
InChI Key PDLKINIVWBCDRU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ferric iron 1,1,1-trifluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
PubChem CID 71299627
SMILES [Fe+3].CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.CC(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) 1,1,1-trifluoro 2,4-pentanedionate
Punto di fusione 110°C to 112°C
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
IUPAC Name iron(3+);(Z)-1,1,1-trifluoro-4-oxopent-2-en-2-olate
Peso formulazione 515.09
Forma fisica Crystalline
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(III) 1,1,1-trifluoro 2,4-pentanedionate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..