Learn More
Iron(III) bromide, 90+%
Codice prodotto. 10443545 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10443545 25 g Glass bottle 25g
10157133 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10443545 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 384470250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 10031-26-2 | Br3Fe | 295.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-26-2
Formula molecolare Br3Fe
Molecular Weight (g/mol) 295.56
Numero MDL MFCD00016082
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) bromide
Punto di fusione 200°C
Colore Beige-Yellow to White
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 90% min. (Iodometry)
Formula lineare FeBr3
Indice di Merck 15, 4045
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 295.56
Percent Purity ≥90%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(III) bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.