Learn More
Iron(III) bromide, anhydrous, 98+%
Codice prodotto. 11387408
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11387408 5 g 5g
11377408 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11387408 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 031125.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10031-26-2
Iron(III) bromide is used as a Lewis acid catalyst in the halogenation of aromatic compounds. It is also used in the preparation of 2,5-dibromo-4-aryl-1,3-pentadiene by reacting with homoallenic bromohydrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10031-26-2
Numero MDL MFCD00016082
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) bromide
Punto di fusione (decomposition)
Nota nome Anhydrous
Colore Red
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Indice di Merck 14,4018
Informazioni di solubilità Soluble in water,ether and alcohol.
Peso formulazione 295.57
Percent Purity ≥98%
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic; Light sensitive
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(III) bromide, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C