Learn More
Iron(III) Bromide, TRC
Codice prodotto. 30390304
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30390304 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30390304 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI77495510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) Bromide
CAS 10031-26-2
Quantità 10 g
Formula molecolare Br3Fe
Sinonimo Ferric Bromide, Iron Tribromide, Iron(III) Bromide
InChI Formula InChI=1S/3BrH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
SMILES [Fe+3].[Br-].[Br-].[Br-]
IUPAC Name iron(3+);tribromide
Molecular Weight (g/mol) 295.56
Peso formulazione 292.69