Learn More
Iron(III) chloride hexahydrate, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 10573091 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10573091 1 kg Flacone in plastica 1kg
11954181 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
11964181 5 kg Plastic drum 5kg
11974181 25 kg Fibre drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10573091 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125030010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10025-77-1 | Cl3FeH12O6 | 270.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-77-1
Formula molecolare Cl3FeH12O6
Molecular Weight (g/mol) 270.29
Numero MDL MFCD00149712
InChI Key NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo Ferric chloride hexahydrate
IUPAC Name iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifica
Punti di ebollizione 280.0°C to 285.0°C
Materiale o nome chimico Iron(III) chloride hexahydrate
Punto di fusione 37.0°C
Colore Brown to Yellow
Forma fisica Lump
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Iodometry)
Formula lineare FeCl3·6H2O
Fieser 01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158
Indice di Merck 15,4046
Informazioni di solubilità Solubility in water: 920g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol,acetone and ether
Peso formulazione 270.29
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P313-Consultare un medico.