Learn More
Iron(III) chloride hexahydrate, 99+%, extra pure
Codice prodotto. 11964181 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11964181 5 kg Plastic drum 5kg
10573091 1 kg Flacone in plastica 1kg
11954181 2.5 kg Flacone in plastica 2.50kg
11974181 25 kg Fibre drum 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11964181 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125030050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10025-77-1 | Cl3FeH12O6 | 270.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-77-1
Formula molecolare Cl3FeH12O6
Molecular Weight (g/mol) 270.29
Numero MDL MFCD00149712
InChI Key NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo Ferric chloride hexahydrate
IUPAC Name iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifica
Punti di ebollizione 280.0°C to 285.0°C
Materiale o nome chimico Iron(III) chloride hexahydrate
Punto di fusione 37.0°C
Colore Yellow to Brown
Forma fisica Lump
Quantità 5 kg
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Iodometry)
Formula lineare FeCl3·6H2O
Fieser 01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158
Indice di Merck 15,4046
Informazioni di solubilità Solubility in water: 920g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol, acetone and ether
Peso formulazione 270.29
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapuro
Imballaggio Plastic drum
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Ferric chloride hexahydrate
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.