Learn More
Iron(Iii) Chloride Hexahydrate, ACS Reagent, Solstice
Codice prodotto. 15692330
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
6 x 500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15692330 500 g 500g
15602340 5 g 5g
15682330 100 g 100g
15612340 6 x 500 g pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15692330 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 236489500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.00€
    143.53€ / 500g
    Risparmia 12.47€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent, 97%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-77-1
Formula molecolare Cl3FeH12O6
Molecular Weight (g/mol) 270.29
Numero MDL MFCD00149712
InChI Key NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC Name iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(Iii) Chloride Hexahydrate
Forma fisica Chunks
Quantità 500 g
Formula lineare FeCl3 · 6H2O
Numero UN 3260
Peso formulazione 270.3g/mol
Percent Purity 97%
Grado Reagente ACS
Pressione del vapore 1mmHg (194°C)
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) chloride-6-hydrate