Specifica
| Punti di ebollizione | 280°C to 285°C (1013 hPa) |
| Punto di fusione | 37°C |
| Quantità | 1 kg |
| Intervallo percentuale saggio | 97.0 to 102.0% |
| Numero UN | 3260 |
| IUPAC Name | iron(3+) hexahydrate trichloride |
| Imballaggio | Plastic bottle for solids |
| Densità | 1.82 g/cm³ (20°C) |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P362-Togliere gli indumenti contaminati.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.