Learn More
Iron(III) Chloride Hexahydrate, TRC
Codice prodotto. 30008057
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30008057 100 g 100g
30006136 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30008057 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI774945100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10025-77-1
Formula molecolare Cl3 Fe . 6 H2 O
Molecular Weight (g/mol) 270.3
Sinonimo Ferric chloride hexahydrate, Iron trichloride hydrate
IUPAC Name trichloroiron;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.Cl[Fe](Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) chloride hexahydrate
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/3ClH.Fe.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
Peso formulazione 268.9049