Learn More
Iron(III) Chloride, 4.5% Solution, Chem-Lab
Codice prodotto. 11917433
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11917433 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11917433 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL07.0901.0100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Manufactured according to Eur. Ph. 4(2.2.2) standards. Iron(III) Chloride, 4.5% Solution, Chem-Lab is a yellow primary solution with 45g FeCl3·6H2O per 1L ±1% HCl. Used to catalyze reaction, in colorimetric testing for phenols and water/wastewater treatment.
Iron(III) chloride hexahydrate is employed as a Lewis acid for catalyzing reactions and for colorimetric testing for phenols and their derivatives. It is used as a clarifying agent in wastewater and drinking water treatment. Other uses of Iron(III) chloride hexahydrate include chloride hydrometallurgy and for the detection of gamma-hydroxybutyric acids and and salicylic acids.
Specifica
Punto di fusione 0°C
CAS 10025-77-1
Colore Yellow
pH <1
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL
Formula molecolare FeCl3 • 6H2O
Numero MDL MFCD00149712
Sinonimo Ferric chloride hexahydrate, Trichloroiron hexahydrate, Iron trichloride
Informazioni di solubilità Soluble in Water
InChI Key NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
IUPAC Name iron(3+) hexahydrate trichloride
Molecular Weight (g/mol) 270.29
Peso formulazione 270.30g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4.5%
Odore Odorless
Densità 1.01g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(III) chloride 4.5% solution (Yellow sol.)
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/y jabone.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P313-Consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: iron(III) chloride,hydrochloric acid