Learn More
Iron(III) chloride solution, Purum, 45% FeCl3 basis, Honeywell Fluka™
Sfoglia Tutto Honeywell Fluka ProdottiDescrizione
- ≥95% for general laboratory use.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iron(III) chloride solution |
| Nota nome | Purum, 45% FeCl3 basis |
| CAS min. % | ≥40.0000% |
| CAS max % | <60.0000% |
| Quantità | 4 x 2.5 L |
| Note percentuale saggio | FeCl3 |
| Formula lineare | HOCH2CH2OH |
| Numero UN | UN2582 |
| Peso formulazione | 162.2 |
| Percent Purity | 45% |
| Vedi altri risultati |