Learn More
Iron(III) Chloride, Technical, Solution, about 60% (w/v), FeCl3, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifica
Specifica
| CAS | 7705-08-0 |
| Colore | Brown |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 2.5 L |
| Formula molecolare | Cl3Fe |
| Numero MDL | MFCD00011005 |
| InChI Key | RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3] |
| IUPAC Name | iron(3+) trichloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 162.20 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Iron (III) Chloride Solution
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.