Learn More
Iron(III) Chloride, TRC
Codice prodotto. 30405003
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405003 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30405003 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI77494010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) Chloride
CAS 7705-08-0
Formula molecolare Cl3 Fe
Quantità 10 g
Sinonimo Bellair green plus, Clarfer, Clayfec, Danube clear classic, Donau klar classic, FC-Pix, Ferric chloride, Ferric trichloride, Ferrisol Cl 130, Flores martis, Iron chloride, Iron perchloride, Iron trichloride, NSC 135798, NSC 51150, Riedel 12322, Trifloc, ViscoStat Plus
InChI Formula InChI=1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
SMILES Cl[Fe](Cl)Cl
IUPAC Name trichloroiron
Molecular Weight (g/mol) 162.204
Peso formulazione 160.8415