Learn More
Iron(III) Citrate (Technical Grade), TRC
Codice prodotto. 30390013
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30390013 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30390013 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI77518525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) Citrate (Technical Grade)
CAS 3522-50-7
Formula molecolare C6H8O7 . (Fe)
Quantità 25 g
Sinonimo 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylic Acid, Iron(3+) Salt (1:1), Citric Acid, Iron(3+) Salt (1:1) (8CI), Fe(III)-Citrate Complex (1:1), Ferric Citrate, Zerenex
InChI Formula InChI=1S/C6H8O7.Fe/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
SMILES [Fe+3].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
IUPAC Name 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate;iron(3+)
Molecular Weight (g/mol) 244.94
Peso formulazione 244.9385