Learn More
Iron(III) ethoxide, 99.6% (metals basis)
Codice prodotto. 11394837
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
0.50g
10g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11394837 0.5 g 0.50g
11364837 2 g 2g
11374837 10 g 10g
11384837 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11394837 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041863.02
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Precursor for Sol-Gel processes | CAS: 5058-42-4 | C6H15FeO3 | 191.028 g/mol
Precursor for Sol-Gel processes.Iron(III) ethoxide is used as a precursor for inorganic compound iron oxide. It is used in the preparation of iron-platinum nanoparticles by pyrolysis with platinum(II) acetylacetonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5058-42-4
Formula molecolare C6H15FeO3
Molecular Weight (g/mol) 191.028
Numero MDL MFCD00078028
InChI Key JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
PubChem CID 6452222
IUPAC Name ethanolate;iron(3+)
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) ethoxide
Punto di fusione 120°C
Colore Brown to Gray
Punti di ebollizione 155°C (0.1 mmHg)
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Fe(OCH2CH3)3
Quantità 0.5 g
Numero UN UN3181
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in anhydrous hexane,alcohols;Miscible with hexane,benzene and ethanol.
Peso formulazione 191.03
Percent Purity 99.6%
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(III) ethoxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.