Learn More
Iron(III) ethoxide, soluble polymeric mixture, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15492467
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 15492467
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045861.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5058-42-4
Formula molecolare C6H15FeO3
Molecular Weight (g/mol) 191.028
Numero MDL MFCD00078028
InChI Key JTPUGUWXHGEEHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iron iii ethoxide, iron 3+ ethanolate, triethoxyiron iii, ethanolate; iron 3+, acmc-1alnr, iron 3+ tris ethoxide, iron 3+ ion tris ethoxide, iron iii ethoxide trace metals basis 500mg
PubChem CID 6452222
IUPAC Name ethanolate;iron(3+)
SMILES CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Fe+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Iron (III) ethoxide
Nota nome Soluble polymeric mixture
Colore Brown
Punti di ebollizione (decomposition)
Quantità 50 g
Numero UN UN2926
Informazioni di solubilità Soluble in hexane and ethanol
Forma fisica Solid