Learn More
Iron(III) hydroxide, 20% in H{2}O, nanoparticle dispersion, low pH, <5.0nm APS Number Weighted
Codice prodotto. 15435085
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15435085 100 g 100g
15445085 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15435085 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 047241.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 20344-49-4 | FeHO2 | 88.851 g/mol
Iron(III) hydroxide is used in cosmetics, tattoo inks and aquarium water treatment. It is used as a pigment and as an adsorbent for removing lead from aquatic media. It acts as a catalyst for proteomics research. It is involved in the removal of toxic selenate and selenite ions from water systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20344-49-4
Formula molecolare FeHO2
Molecular Weight (g/mol) 88.851
Numero MDL MFCD00064782
InChI Key AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo hydroxy oxo iron, goethite, lepidocrocite, iron hydroxide oxide, goethite fe oh o, iron hydroxide oxide fe oh o, iron iii oxide-hydroxide, ferric acid, iron pigment yellow, ferric hydroxide oxide
PubChem CID 91502
IUPAC Name hydroxy(oxo)iron
SMILES O[Fe]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) hydroxide
Nota nome 20% in H2O, nanoparticle dispersion
Colore Red to Brown
pH 3.0
Forma fisica Liquid
Quantità 100 g
Odore Odorless
Densità 1.20 g/mL
Formula lineare FeO(OH)
Indice di Merck 14,4025
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 88.85
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(III) hydroxide, 20% in H2O, nanoparticle dispersion, low pH
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..