Learn More
Iron(III) isopropoxide, 2.5% w/v in isopropanol
Codice prodotto. 11344668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11344668 5 mL 5mL
11354668 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11344668 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 043024.AA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14995-22-3 | C9H21FeO3 | 233.109 g/mol
Iron(III) isopropoxide is used in nano-materials & thin films, engineering & environmental, catalysis & synthesis and energy conversion & storage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14995-22-3
Formula molecolare C9H21FeO3
Molecular Weight (g/mol) 233.109
Numero MDL MFCD00070436
InChI Key QUHDSMAREWXWFM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iron 3+ ;propan-2-olate, iron iii i-propoxide, triisopropoxyiron iii, 2-propanol, iron 3+ salt 9ci, iron 3+ ion tris propan-2-olate, iron 3+ tris propan-2-olate, iron iii i-propoxide 99.9+%-fe
PubChem CID 11961763
IUPAC Name iron(3+);propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Fe+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Iron (III) isopropoxide
Colore Red to Brown
Densità 0.79 g/mL
Punti di ebollizione 82°C
Punto d'infiammabilità 12°C (54°F)
Odore Alcohol-like
Quantità 5 mL
Numero UN UN1219
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità It hydrolyzes with water.
Peso formulazione 233.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2.5% w/v in isopropanol
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(III) isopropoxide, 2.5% w/v in isopropanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Propanol, Iron(III) isopropoxide