Learn More
Iron(III) nitrate nonahydrate, 98+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10596982 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
3 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Dimensione della confezione:
10kg
3kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10596982 500 g Flacone in plastica 500g
10301741 3 kg Flacone in plastica 3kg
11994271 10 kg Plastic drum 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10596982 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 423715000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7782-61-8 | FeH18N3O18 | 403.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7782-61-8
Formula molecolare FeH18N3O18
Molecular Weight (g/mol) 403.99
Numero MDL MFCD00149708
InChI Key SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
IUPAC Name iron(3+) nonahydrate trinitrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Materiale o nome chimico Iron(III) nitrate nonahydrate
Punto di fusione 47.0°C
Colore Gray to Purple
Forma fisica Adhering Crystalline Powder
Quantità 500 g
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.68
Pressione del vapore Negligible
Intervallo percentuale saggio 98+%
Informazioni di decomposizione Decomposition Information: < 100°C
Densità 1.6800g/mL
Formula lineare Fe(NO3)3·9H2O
Numero UN 1466
Indice di Merck 15, 4054
Peso formulazione 404
Percent Purity ≥98%
Grado Reagente ACS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Iron(III) nitrate nonahydrate
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Sicherheitshinweis
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone..
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.