Learn More
Iron(III) nitrate nonahydrate, 99.9995%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10492570 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10492570 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10492570 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 436810250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7782-61-8 | FeH18N3O18 | 403.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) nitrate nonahydrate
Punto di fusione 47.0°C
CAS 7782-61-8
Colore Purple to White or Violet
Forma fisica Crystals
Quantità 25 g
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.68
Intervallo percentuale saggio 13.5 to 14.2% (Fe) (Iodometry)
Densità 1.6800g/mL
Formula molecolare FeH18N3O18
Formula lineare Fe(NO3)3·9H2O
Numero MDL MFCD00149708
Indice di Merck 15,4054
Sinonimo ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol, acetone
InChI Key SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC Name iron(3+);trinitrate;nonahydrate
Molecular Weight (g/mol) 403.99
PubChem CID 16211566
Peso formulazione 404
Percent Purity 99.9995%
Grado Base per metalli in tracce