Learn More
Iron(III) nitrate nonahydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. 10154170 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Codice prodotto. 10154170
Marca: Thermo Scientific Acros 202492500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7782-61-8 | FeH18N3O18 | 403.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-61-8
Formula molecolare FeH18N3O18
Molecular Weight (g/mol) 403.99
Numero MDL MFCD00149708
InChI Key SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ferric nitrate nonahydrate, iron iii nitrate nonahydrate, unii-vmx4uop3vn, ferric nitrate, nonahydrate, iron iii nitrate, vmx4uop3vn, iron, reference standard solution, ferricnitratenonahydrate, nitric acid, iron 3+ salt, nonahydrate, iron iii nitrate hydrate
PubChem CID 16211566
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) nitrate nonahydrate
Punto di fusione 47.0°C
Colore Purple
Forma fisica Slightly Adhering Crystalline Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Iodometry)
Formula lineare Fe(NO3)3·9H2O
Indice di Merck 15,4054
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol, acetone
IUPAC Name iron(3+) nonahydrate trinitrate
Peso formulazione 404
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica
Gravità specifica 1.68
Densità 1.6800g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(III) nitrate nonahydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido comburente Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Iron(III) nitrate nonahydrate, Ferric nitrate