Learn More
Iron(III) nitrate nonahydrate, 99+%, for analysis
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iron(III) nitrate nonahydrate |
| Punto di fusione | 47.0°C |
| Colore | Purple |
| Forma fisica | Slightly Adhering Crystalline Powder |
| Quantità | 1 kg |
| Imballaggio | Flacone in plastica |
| Gravità specifica | 1.68 |
| Intervallo percentuale saggio | 99% min. (Iodometry) |
| Densità | 1.6800g/mL |
| Formula lineare | Fe(NO3)3·9H2O |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Iron(III) nitrate nonahydrate
- Attenzione
- Solido comburente Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.