Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iron(Iii) Nitrate Nonahydrate |
| Quantità | 500 g |
| Formula lineare | Fe(NO3)3 · 9H2O |
| Numero UN | 3260 |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O |
| Peso formulazione | 404g/mol |
| Percent Purity | ≥98% |
| Grado | Reagente ACS |