Learn More
Iron(III) Nitrate Nonahydrate, TRC
Codice prodotto. 30391361
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30391361 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30391361 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI77521510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) Nitrate Nonahydrate
CAS 7782-61-8
Quantità 10 g
Formula molecolare Fe(NO3)3 . 9H2O
InChI Formula InChI=1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC Name iron(3+);trinitrate;nonahydrate
Molecular Weight (g/mol) 404
Peso formulazione 403.9935