Learn More
Iron(III) Nitrate Nonahydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iron(III) Nitrate Nonahydrate |
| CAS | 7782-61-8 |
| Quantità | 1 g |
| Formula molecolare | Fe(NO3)3 . 9H2O |
| InChI Formula | InChI=1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;; |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | iron(3+);trinitrate;nonahydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 404 |
| Peso formulazione | 403.9935 |