Learn More
Iron(III) oxalate hexahydrate
Descrizione
Iron(III) oxalate hexahydrate is used as a catalyst for the reductive and oxidative degradation of iopamidol under UV and visible light irradiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iron(III) oxalate hexahydrate |
| Quantità | 5 g |
| Numero UN | UN3288 |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
| Peso formulazione | 483.84 (375.55 Anhydrous) |
| Forma fisica | Powder |
Sicurezza e movimentazione
- Iron(III) oxalate hexahydrate
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..