Learn More
Iron(III) oxide, 95%, pure
Codice prodotto. 15582343 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15582343 1 kg 1kg
15502353 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15582343 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 458700010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1309-37-1 | Fe2O3 | 159.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-37-1
Formula molecolare Fe2O3
Molecular Weight (g/mol) 159.69
Numero MDL MFCD00011008
InChI Key JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Ferric oxide
IUPAC Name trioxodiiron
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) oxide
Punto di fusione 1538.0°C
Quantità 1 kg
Perdita all'essiccatura 0.3% max.
Gravità specifica 5.24
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Iodometry)
Densità 5.2400g/mL
Formula lineare Fe2O3
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids, soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 159.69
Percent Purity 95%
Grado Pure