Learn More
Iron(III) Oxide, 99.8%, Trace metals basis, Solstice
Codice prodotto. 15654160 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15654160 50 g Flacone in polietilene 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15654160 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 34300550G
Quantità Prezzo
1 192.05€ / 50g
10 176.78€ / 50g
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Pieces, 3-12 mm, 99.8% trace metals basis
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) oxide
Punto di fusione 1565°C
CAS 1309-37-1
Colore Red
pH 4 to 8 (at 50.00g/L)
Forma fisica Solid
Quantità 50 g
Formula molecolare Fe2O3
Numero MDL MFCD00011008
Numero UN NONH for all modes of transport
Informazioni di solubilità Insoluble in water
InChI Key JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
IUPAC Name trioxodiiron
Molecular Weight (g/mol) 159.69
Peso formulazione 159.69g/mol
Percent Purity 99.8% (trace metals basis)
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità ∽5g/cu.cm at 20°C