Learn More
Iron(Iii) Oxide, 99.98% trace metals basis, Honeywell™
Codice prodotto. 15611750 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15611750 10 g Flacone in polietilene 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15611750 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore 20351310G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
99.98% trace metals basis
  • Forniamo reagenti e sostanze chimiche di laboratorio di alta qualità per laboratori analitici e chimici:
    solventi – ACS per uso specifico (HPLC), ACS per uso generico, solventi per istologia e di grado reagente per sintesi chimica e altre applicazioni industriali.
    Sostanze inorganiche – Sintesi chimica e chimica inorganica, inclusi acidi e basi essenziali, sali, metalli ed elementi e reagenti per reazioni chimiche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(Iii) Oxide
Punto di fusione 1565°C
CAS 1309-37-1
Colore Red
Forma fisica Solid
Quantità 10 g
Formula molecolare Fe2O3
Numero MDL MFCD00011008
Numero UN NONH for all modes of transport
InChI Key JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
IUPAC Name trioxodiiron
Molecular Weight (g/mol) 159.69
Peso formulazione 159.69g/mol
Percent Purity 99.98%
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 5g/cu.cm