Learn More
Iron(Iii) Oxide, Solstice
Codice prodotto. 15613160 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15613160 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15613160 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 31005025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Powder, <5 μm,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(Iii) Oxide
CAS 1309-37-1
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Formula molecolare Fe2O3
Numero MDL MFCD00011008
Numero UN NONH for all modes of transport
InChI Key JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
IUPAC Name trioxodiiron
Molecular Weight (g/mol) 159.69
Peso formulazione 159.69g/mol
Percent Purity ≥99%