Learn More
Iron(III) Oxide, Pure, Calcined, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10020190 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Recipiente in vetro
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10020190 1 kg Recipiente in vetro 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10020190 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore I/1013/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
1kg, Glass Jar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Punto di fusione 1538°C
CAS 1309-37-1
Colore Red
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 1 kg
Formula molecolare Fe2O3
Numero MDL MFCD00011008
InChI Key JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
IUPAC Name trioxodiiron
Molecular Weight (g/mol) 159.69
Peso formulazione 159.69g/mol
Imballaggio Recipiente in vetro