Learn More
Iron(III) oxide, Purified, ≥95%, Solstice
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iron(III) oxide |
| Punto di fusione | 1,565°C |
| CAS | 1309-37-1 |
| Colore | Red |
| CAS max % | 1 |
| pH | 4 to 8 |
| Quantità | 10 kg |
| Formula molecolare | Fe2O3 |
| Formula lineare | Fe2O3 |
| Numero MDL | MFCD00011008 |
| Vedi altri risultati |