Learn More
Iron(Iii) Oxide, purified, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15621130 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
pezzi 6
Codice prodotto. 15621130
Marca: Honeywell-Fluka 12342250G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Purified,≥95%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-37-1
Formula molecolare Fe2O3
Molecular Weight (g/mol) 159.69
Numero MDL MFCD00011008
InChI Key JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name trioxodiiron
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(Iii) Oxide
Quantità 250 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 159.69g/mol
Percent Purity ≥95%
Grado Purified