Learn More
Iron(Iii) Oxide, purified, Solstice
Codice prodotto. 15641130
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
6 x 250 g
6 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
pezzi 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15641130 6 x 250 g pezzi 6
15621130 250 g 250g
15611130 1 kg 1kg
15631130 6 x 1 kg pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15641130 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 123426X250G
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Purified,≥95%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1309-37-1
Formula molecolare Fe2O3
Molecular Weight (g/mol) 159.69
Numero MDL MFCD00011008
InChI Key JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name trioxodiiron
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(Iii) Oxide
Quantità 6 x 250 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 159.69
Percent Purity ≥95%
Grado purified