Learn More
Iron(Iii) Oxide, puriss., Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15651130 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15651130 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15651130 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 123441KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(Iii) Oxide
CAS 1309-37-1
Quantità 1 kg
Formula molecolare Fe2O3
Numero MDL MFCD00011008
Numero UN NONH for all modes of transport
InChI Key JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe][Fe](=O)(=O)=O
IUPAC Name trioxodiiron
Molecular Weight (g/mol) 159.69
Peso formulazione 159.69g/mol
Percent Purity ≥97% (complexometric)
Grado puriss.