Learn More
Iron(III) perchlorate hydrate, Reagent Grade
Descrizione
Iron(III) perchlorate hydrate is used as a starting material for the synthesis of a tris-salicylate Fe(III) complex having bidentate chelating units that allow two coordination modes. It is also used as a catalyst for synthesis of fullerene-fused lactones, α-Carbonyl furans via one-pot cyclization, fullerodioxolanes via heterocyclization, dialylated indoles via double alkylation, aryl esters via oxidative esterification and as a chemical actinometer based on photolysis of ferrioxalate in presence of polyoxometalate in aqueous solution, as an oxidant for conducting polymer nanoparticles synthesized in ionic liquid by chemical polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Iron(III) perchlorate hydrate |
| Colore | White |
| Forma fisica | Crystalline |
| Quantità | 100 g |
| Odore | Odorless |
| Sensibilità | Hygroscopic |
| Informazioni di solubilità | Soluble in water. |
| Peso formulazione | 354.19 (Anhydrous) |
| Grado | Reagent |
Sicurezza e movimentazione
- Iron(II) perchlorate hydrate
- Pericolo
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..