Learn More
Iron(III) Pyrophosphate, TRC
Codice prodotto. 30404707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30404707 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30404707 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI77523550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) Pyrophosphate
CAS 10058-44-3
Quantità 50 g
Formula molecolare Fe4(P2O7)3
Sinonimo Ferric Pyrophosphate
InChI Formula InChI=1S/4Fe.3H4O7P2/c;;;;3*1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;;;3*(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q4*+3;;;/p-12
SMILES [Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-]
IUPAC Name iron(3+);phosphonato phosphate
Molecular Weight (g/mol) 745.21
Peso formulazione 745.4755