Learn More
Iron(III) sulfate hydrate, Puriss. p.a., 21-23% Fe basis, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15623310 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Paper / Poly Bag
Dimensione della confezione:
1kg
25kg
500g
pezzi 6
Codice prodotto. 15623310
Marca: Honeywell-Fluka 31235500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a., 21-23% Fe basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15244-10-7
Formula molecolare Fe2H2O13S3
Molecular Weight (g/mol) 417.87
Numero MDL MFCD00011007
InChI Key VXWSFRMTBJZULV-UHFFFAOYSA-H
PubChem CID 167265
IUPAC Name iron(3+);trisulfate;hydrate
SMILES O.[Fe+3].[Fe+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Specifications
Materiale o nome chimico Iron(Iii) Sulfate Hydrate
Quantità 500 g
Formula lineare Fe2(SO4)3 · xH2O
Numero UN 3260
Peso formulazione 399.88g/mol (anhydrous basis)
Grado puriss. p.a.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 21 to 23% Fe basis
Imballaggio Flacone in polietilene
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Iron(III) sulfate hydrate
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Precautionary Statement
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contiene: Iron(III) sulfate hydrate