Learn More
Iron(III) sulfate, Puratronic™, 99.998% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11390989
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11390989 5 g 5g
11300999 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11390989 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010717.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10028-22-5
Formula molecolare Fe2O12S3
Molecular Weight (g/mol) 399.858
Numero MDL MFCD00011007
InChI Key RUTXIHLAWFEWGM-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo ferric sulfate, iron iii sulfate, iron persulfate, iron tersulfate, diiron tris sulphate, diiron trisulfate, ferric persulfate, ferric tersulfate, iron sesquisulfate, ferric sesquisulfate
PubChem CID 24826
ChEBI CHEBI:53438
IUPAC Name iron(3+);trisulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3].[Fe+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) sulfate
Punto di fusione 480°C (decomposition)
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Indice di Merck 14,4032
Informazioni di solubilità Soluble in water; Sparingly soluble in alcohol; Almost insoluble in acetone and ethyl acetate; Insoluble in sulfuric acid and ammonia.
Peso formulazione 399.87
Percent Purity 99.998%
Grado Puratronic
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Densità 3.097 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(III) sulfate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..