Learn More
Iron(III) trifluoromethanesulfonate, tech. 90%
Codice prodotto. 15416508
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15416508 1 g 1g
15485426 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15416508 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60034.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 63295-48-7 | C3F9FeO9S3 | 503.035 g/mol
Iron(III) triflate is used as an efficient catalyst in the synthesis of 2,3-unsaturated-O-glycosides from 2,4,6-tri-O-acetyl-D-glucal. It is also involved in the synthesis of a variety of beta-enamino ketones and esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Iron(III) triflate is used as an efficient catalyst in the synthesis of 2,3-unsaturated-O-glycosides from 2,4,6-tri-O-acetyl-D-glucal. It is also involved in the synthesis of a variety of beta-enamino ketones and esters.
Solubility
Soluble in water, methanol and acetonitrile.
Notes
Moisture sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63295-48-7
Formula molecolare C3F9FeO9S3
Molecular Weight (g/mol) 503.035
Numero MDL MFCD15144785
InChI Key OSHOQERNFGVVRH-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo iron iii trifluoromethanesulfonate, fe otf 3, ferric triflate, iron iii triflate, fe cf3so3 3, ksc497q0p, iron 3+ tritriflate, ferric trifluoromethanesulfonate, iron 1,1,1-trifluoromethanesulfonic acid, iron 3+ ion tritrifluoromethanesulfonate
PubChem CID 11656316
IUPAC Name iron(3+);trifluoromethanesulfonate
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Iron(III) trifluoromethanesulfonate
Punto di fusione 183°C
Punto d'infiammabilità 110°C (230°F)
Formula lineare Fe(OSO2CF3)3
Quantità 1 g
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water,methanol and acetonitrile.
Peso formulazione 503.04
Percent Purity 90%
Grado Caratteristiche
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron(III) trifluoromethanesulfonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali /regionali / nazionali / internazionali..